4-Méthyl-3-nitroanisole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Oxyde de méthyle et de 3-nitro-p-tolyle
Formule:
C₈H₉NO₃ Point d'ébullition: 266…267 °C Point de fusion: 17 °C Densité: 1,207 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007173 Numéro CAS: 17484-36-5 EINECS: 241-500-0 |