Imprimer
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111605-10G OR111605-1G OR111605-5G
APOSOR111605-10GEA 522 EUR
APOSOR111605-10G APOSOR111605-1G APOSOR111605-5G
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Formule: C₄H₇I
Poids moléculaire: 182.00 g/mol
Point d'ébullition: 53…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06410734
Numéro CAS: 33574-02-6