Imprimer
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111552-10G OR111552-1G OR111552-5G
APOSOR111552-10GEA 574 EUR
APOSOR111552-10G APOSOR111552-1G APOSOR111552-5G
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
3-Amino-1-ethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03422571
Numéro CAS: 55361-49-4