Imprimer
4-Methyl-5-nitroimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111542-1G OR111542-25G OR111542-5G
APOSOR111542-1GEA 21.9 EUR
APOSOR111542-1G APOSOR111542-25G APOSOR111542-5G
4-Methyl-5-nitroimidazole
4-Methyl-5-nitroimidazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01721395
Numéro CAS: 14003-66-8