Imprimer

4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR111450-1G OR111450-5G
APOSOR111450-1GEA 92.8 EUR
APOSOR111450-1G APOSOR111450-5G
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
4-Dimethoxymethylpyrimidin-2-ylamine
Formule: C₇H₁₁N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864792
Numéro CAS: 165807-05-6

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR