Imprimer
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111421-1G OR111421-250MG OR111421-500MG
APOSOR111421-1GEA 560 EUR
APOSOR111421-1G APOSOR111421-250MG APOSOR111421-500MG
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
3-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-thiazinane-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26099141
Numéro CAS: 590409-14-6