Imprimer
3,3-Diméthyl-1-butyne
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3,3-Dimethylbutyne
OR11141-25G OR11141-100G OR11141-500G
APOSOR11141-25GEA 284 EUR
APOSOR11141-25G APOSOR11141-100G APOSOR11141-500G
3,3-Diméthyl-1-butyne
3,3-Diméthyl-1-butyne
Formule: C₆H₁₀
Point d'ébullition: 37…38 °C
Point de fusion: –78 °C
Densité: 0,671 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: –25 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008852
Numéro CAS: 917-92-0
EINECS: 213-035-3
UN: 3295
ADR: 3,II