Imprimer
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111400-10G OR111400-5G OR111400-1G
APOSOR111400-10GEA 88.6 EUR
APOSOR111400-10G APOSOR111400-5G APOSOR111400-1G
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
3-Amino-3-(2-bromophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01871297
Numéro CAS: 117391-48-7