4-Bromo-2-nitrotoluène 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BrNO₂ Poids moléculaire: 216.03 g/mol Point d'ébullition: 130 °C/12mmHg Point de fusion: 45…48 °C Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041243 Numéro CAS: 60956-26-5 EINECS: 262-536-3 |