α-Iodo-4-nitrotoluène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆INO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro CAS:
3145-86-6 |