Imprimer
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111301-10G OR111301-5G
APOSOR111301-10GEA 0 EUR
APOSOR111301-10G APOSOR111301-5G
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Dimethyl-2-(2-chloro-6-nitrophenyl)malonate
Formule: C₁₁H₁₀ClNO₆
Poids moléculaire: 287.66 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787565
Numéro CAS: 147124-36-5