2-(4-Methylpiperazin-1-yl)isonicotinonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₄N₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09932504 Numéro CAS: 1016501-27-1 |