Imprimer
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111287-1G OR111287-5G
APOSOR111287-1GEA 105 EUR
APOSOR111287-1G APOSOR111287-5G
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Ethyl-2,5-dichloronicotinate
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07636850
Numéro CAS: 148065-10-5