Imprimer
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
OR11127-25G OR11127-5G OR11127-10G
APOSOR11127-25GEA 29 EUR
APOSOR11127-25G APOSOR11127-5G APOSOR11127-10G
Biphenyl-4-sulphonyl chloride 95%
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₉ClO₂S
Point d'ébullition: 200…205 °C
Point de fusion: 112…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078658
Numéro CAS: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
UN: 3261
ADR: 8,II