Imprimer
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
OR111221-1G OR111221-5G OR111221-10G
APOSOR111221-1GEA 37.7 EUR
APOSOR111221-1G APOSOR111221-5G APOSOR111221-10G
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
(6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-2-yl)acetic acid
Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739269
Numéro CAS: 59128-15-3