Imprimer
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 55.1 EUR
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formule: C₆H₆N₂
Densité: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02693721
Numéro CAS: 34884-10-1