Imprimer
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111153-10G OR111153-1G OR111153-5G
APOSOR111153-10GEA 0 EUR
APOSOR111153-10G APOSOR111153-1G APOSOR111153-5G
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
2-Pyrrolidin-1-ylnicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Poids moléculaire: 173.22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07792921
Numéro CAS: 59025-38-6