Thieno[3,2-b]pyridine-2-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₅NO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12198115 Numéro CAS: 347187-30-8 |