Imprimer
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5-Amino-1-tert-butyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-Amino-1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
OR111100-1G OR111100-5G
APOSOR111100-1GEA 101 EUR
APOSOR111100-1G APOSOR111100-5G
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
5-Amino-1-tert-butyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₈H₁₂N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128289
Numéro CAS: 158001-28-6