Imprimer
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111072-10G OR111072-1G OR111072-5G
APOSOR111072-10GEA 852 EUR
APOSOR111072-10G APOSOR111072-1G APOSOR111072-5G
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
2-Acetyl-3,4-dibromothiophene
Formule: C₆H₄Br₂OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 57681-57-9