Imprimer
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-1-tritylpyrazole
OR111071-1G OR111071-5G
APOSOR111071-1GEA 48 EUR
APOSOR111071-1G APOSOR111071-5G
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
4-Bromo-1-trityl-1H-Pyrazole
Formule: C₂₂H₁₇BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907863
Numéro CAS: 95162-14-4