Imprimer
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111048-1G OR111048-5G
APOSOR111048-1GEA 0 EUR
APOSOR111048-1G APOSOR111048-5G
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
2-[(2-Amino-6-chloropyrimidin-4-yl)amino]ethanol
Formule: C₆H₉ClN₄O
Point de fusion: 150…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188631
Numéro CAS: 2846-77-7