Imprimer
1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,6-Dichlorophénylthiourée, N-(2,6-Dichlorophényl)thiourée
OR11103-100G OR11103-25G OR11103-5G
APOSOR11103-100GEA 174 EUR
APOSOR11103-100G APOSOR11103-25G APOSOR11103-5G
1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée
1-(2,6-Dichlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃Cl₂)NC(S)NH₂
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041156
Numéro CAS: 6590-91-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III