Imprimer
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromoindole-2-carboxylic Acid
OR111021-1G OR111021-5G OR111021-25G
APOSOR111021-1GEA 45.1 EUR
APOSOR111021-1G APOSOR111021-5G APOSOR111021-25G
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
3-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02710285
Numéro CAS: 28737-33-9