Imprimer
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR111012-10G OR111012-1G OR111012-5G
APOSOR111012-10GEA 458 EUR
APOSOR111012-10G APOSOR111012-1G APOSOR111012-5G
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₈N₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01765038
Numéro CAS: 127406-79-5