Imprimer
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR111006-1G OR111006-5G
APOSOR111006-1GEA 241 EUR
APOSOR111006-1G APOSOR111006-5G
1H-Indole-2-carbonyl chloride
1H-Indole-2-carbonyl chloride
Formule: C₉H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09833544
Numéro CAS: 58881-45-1
UN: 3261
ADR: 8,III