Imprimer
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Methoxythiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
OR110973-1G OR110973-250MG
APOSOR110973-1GEA 203 EUR
APOSOR110973-1G APOSOR110973-250MG
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
5-Methoxy[1,3]thiazolo[5,4-b]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₇N₃OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100555
Numéro CAS: 13797-77-8