Ethyl (4-iodophenyl)acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₁IO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07779004 Numéro CAS: 15250-46-1 |