Imprimer
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3'-Amino-4'-hydroxyacetophenone
OR110942-1G OR110942-250MG
APOSOR110942-1GEA 186 EUR
APOSOR110942-1G APOSOR110942-250MG
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
1-(3-Amino-4-hydroxyphenyl)ethanone
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06657507
Numéro CAS: 54255-50-4