6-Chloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₄ClIN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD10758078 Numéro CAS: 1033463-28-3 |