Imprimer
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11090-25G OR11090-5G
APOSOR11090-25GEA 215 EUR
APOSOR11090-25G APOSOR11090-5G
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
3,5-Dibromo-4-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₆Br₂O₂
Poids moléculaire: 293.94 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017544
Numéro CAS: 67973-32-4