3-Bromobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
m-Bromobenzonitrile
Formule:
C₇H₄BrN Point d'ébullition: 224…226 °C Point de fusion: 37…41 °C Densité: 1,562 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001796 Numéro CAS: 6952-59-6 EINECS: 230-127-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |