Imprimer
3-Bromo-o-xylène 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 116 EUR
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xylène 99%
3-Bromo-o-xylène
Formule: C₈H₉Br
Point d'ébullition: 212…214 °C
Densité: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000069
Numéro CAS: 576-23-8
EINECS: 209-398-2