Imprimer
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR11085-100G OR11085-25G OR11085-5G
APOSOR11085-100GEA 128 EUR
APOSOR11085-100G APOSOR11085-25G APOSOR11085-5G
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène 98%
1-Bromo-5-cloro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₃BrClI
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672944
Numéro CAS: 31928-44-6