Imprimer
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 7-Bromo-1H-indazol-5-amine
OR110843-1G OR110843-250MG
APOSOR110843-1GEA 29 EUR
APOSOR110843-1G APOSOR110843-250MG
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Formule: C₇H₆BrN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275114
Numéro CAS: 953411-10-4