Imprimer
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110829-1G OR110829-5G
APOSOR110829-1GEA 288 EUR
APOSOR110829-1G APOSOR110829-5G
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-5-nitrobenzoxazole
Formule: C₈H₅ClN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01596292
Numéro CAS: 119198-10-6