Imprimer
Ethyl 1H-indazole-4-carboxylate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 1H-indazole-4-carboxylate
OR110817-1G OR110817-5G
APOSOR110817-1GEA 60.9 EUR
APOSOR110817-1G APOSOR110817-5G
Ethyl 1H-indazole-4-carboxylate 95%
Ethyl-1H-indazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371611
Numéro CAS: 885279-45-8