Imprimer
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Phenylcyclohexane-1,3-dione
OR11080-100G OR11080-25G OR11080-5G
APOSOR11080-100GEA 212 EUR
APOSOR11080-100G APOSOR11080-25G APOSOR11080-5G
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione 98%
5-Phenyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Point de fusion: 185…188 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051846
Numéro CAS: 493-72-1