Imprimer
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110736-1G OR110736-250MG
APOSOR110736-1GEA 261 EUR
APOSOR110736-1G APOSOR110736-250MG
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
7-Chloro-5-nitro-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClN₃O₂
Point de fusion: 240…243 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 74209-22-6