2-Méthyl-1,3-benzoxazole-6-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₁H₁₄N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03791181 Numéro CAS: 5676-60-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |