Imprimer
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110708-1G OR110708-5G
APOSOR110708-1GEA 43.5 EUR
APOSOR110708-1G APOSOR110708-5G
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
4-Chloro-6-ethoxy-2-pyrimidinamine
Formule: C₆H₈ClN₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00457060
Numéro CAS: 89784-02-1