4-Methyl-1,3-thiazole-5-sulphonyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Methylthiazole-5-sulphonyl chloride
Formule:
C₄H₄ClNO₂S₂ Point de fusion: 34…36 °C Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD09864968 Numéro CAS: 953070-51-4 UN: 3261 ADR: 8,III |