ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)glycine ethyl ester, ethyl 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)acetate, Boc-Gly-OEt, N-Boc-glycine ethyl ester
Formule:
C₉H₁₇NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05663720 Numéro CAS: 14719-37-0 |