Imprimer
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110634-1G OR110634-5G
APOSOR110634-1GEA 296 EUR
APOSOR110634-1G APOSOR110634-5G
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
5,6-Dihydro-4H-cyclopenta[b]thiophen-2-ylmethanol
Formule: C₈H₁₀OS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08059488
Numéro CAS: 41301-23-9