Imprimer
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110620-1G OR110620-5G
APOSOR110620-1GEA 132 EUR
APOSOR110620-1G APOSOR110620-5G
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5-phenylthieno[2,3-d]pyrimidine
Formule: C₁₂H₇ClN₂S
Poids moléculaire: 246.72 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218029
Numéro CAS: 182198-35-2