Imprimer
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR110612-1G OR110612-5G
APOSOR110612-1GEA 310 EUR
APOSOR110612-1G APOSOR110612-5G
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
6-(tert-Butoxycarbonyl)-2-(1H-pyrrol-1-yl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₇H₂₀N₂O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100094
Numéro CAS: 1215764-56-9