Imprimer

4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

OR110600-1G OR110600-5G
APOSOR110600-1GEA 371 EUR
APOSOR110600-1G APOSOR110600-5G
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₉H₆BrClN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12406835
Numéro CAS: 1174064-62-0

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR