Imprimer
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
OR110567-1G OR110567-250MG
APOSOR110567-1GEA 116 EUR
APOSOR110567-1G APOSOR110567-250MG
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Formule: C₅H₄BrN₃
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00103545
Numéro CAS: 287922-71-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III