Imprimer
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR110495-5G OR110495-1G
APOSOR110495-5GEA 0 EUR
APOSOR110495-5G APOSOR110495-1G
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
2-(3,5-Dimethylphenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568762
Numéro CAS: 320423-51-6