Imprimer
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-(4-Bromo-phenoxy)benzaldehyde
OR110490-1G OR110490-5G
APOSOR110490-1GEA 63.8 EUR
APOSOR110490-1G APOSOR110490-5G
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Formule: C₁₃H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08276811
Numéro CAS: 69240-56-8